Learn More
4-nitrophényl-bêta-D-glucopyranoside, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15855178 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15855178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15855178 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J19594.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 2492-87-7
Point de fusion 166°C to 167°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C12H15NO8
Numéro MDL MFCD00006593
Quantité 5 g
Beilstein 92211
Synonyme 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 301.251
CID PubChem 92930
Poids de la formule 301.25
Forme physique Poudre cristalline