Learn More
Thermo Scientific™ 4-nitrophényl-bêta-D-glucuronide, Affymetrix/USB™
Code produit 15825568 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15825568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15825568 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J34136.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophényl-bêta-D-glucuronide
CAS 10344-94-2
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en plastique
Synonyme 4-nitrophényl-bêta-d-glucuronide
Poids moléculaire (g/mol) 315,234