Learn More
4-nitrophényl-bêta-D-glucuronide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10086393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10086393 1 g Flacon en verre 1g
10623352 50 mg Flacon en verre 50mg
10168093 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10086393 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 336790010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10344-94-2
Formule moléculaire C12H12NO9
Poids moléculaire (g/mol) 314.23
Numéro MDL MFCD00036210
Clé InChI QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Synonyme 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid
CID PubChem 82565
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-nitrophénoxy)oxane-2-carboxylate
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique −107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 315.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide