Learn More
Chloroformate de 4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387300 5 g Flacon en verre 5g
10225510 25 g Flacon en verre 25g
10657554 100 g Flacon en verre 100g
10514284 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10387300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.85€
    32.65€ / 5g
    Économisez 7.20€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7693-46-1
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.57
Numéro MDL MFCD00007321
Clé InChI NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
CID PubChem 82129
Nom IUPAC (4-nitrophényl) carbonochloridate
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl chloroformate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73.0°C to 81.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’ébullition 159.0°C to 162.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2C6H4NO2
Quantité 5 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.