Learn More
Chloroformate de 4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305239 100 g 100g
11385229 5 g 5g
11395229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11305239 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18742.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
4-Nitrophenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(oxyethylene) modified dextrans. It is also used to prepare a cleavable, heterobifunctional cross-linker for reversible conjugation of amines to thiol-modified DNA. Further, it is used in the synthesis of mixed, activated carbonates, thiocarbonates and activated urethanes. In addition to this, it is used in the preparation of 4-nitrophenyl diazoacetate with diazomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformiate de 4-nitrophényle est utilisé dans la synthèse de dextranes modifiés de poly(oxyéthylène). Il est également utilisé pour préparer un agent de réticulation hétérobifonctionnel clivable pour la conjugaison réversible des amines en ADN modifié par le thiol. De plus, il est utilisé dans la synthèse de carbonates, de thiocarbonates activés, mélangés et d’uréthanes activés. De plus, il est utilisé dans la préparation du diazoacétate de 4-nitrophényle avec du diazométhane.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme, l’acétone, le toluène et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec l’eau, les acides, les alcools, l’ammoniac, les amines et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7693-46-1
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.562
Numéro MDL MFCD00007321
Clé InChI NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
CID PubChem 82129
Nom IUPAC (4-nitrophényl) carbonochloridate
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl chloroformate
Point de fusion 75°C to 82°C
Point d’ébullition 159°C to 162°C (19 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 518127
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,chloroform,acetone,toluene and benzene.
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 97%