Learn More
4-nitrophényl-β-D-glucopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10368970 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10368970 1 g Flacon en verre 1g
10494365 5 g Flacon en verre 5g
10404375 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10368970 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 303110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.05€
    83.65€ / 1g
    Économisez 15.40€
    15% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2492-87-7
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Numéro MDL MFCD00006593
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
CID PubChem 92930
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 165.0°C to 168.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques − 107.50 (20.00°C c=1,H2O)
Rotation spécifique − 107.50
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre