Learn More
4-nitrophényl-α-D-glucopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763344 25 g Flacon en verre 25g
10726443 1 g Flacon en verre 1g
10574531 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10763344 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337150250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3767-28-0 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3767-28-0
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Numéro MDL MFCD00064088
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
CID PubChem 92969
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204.0°C to 218.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques +218.00 (20.00°C c=0.5,water)
Rotation spécifique + 218.00
Informations sur la solubilité Colorless to green-yellow solution
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline