Learn More
4-Nitrophenyl dodecanoate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenyl dodecanoate |
| CAS | 1956-11-2 |
| Formule moléculaire | C18H27NO4 |
| Numéro MDL | MFCD00047730 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 321.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |