Learn More
4-Nitrophenyl formate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 11974891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11974891 25 g -
11342640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438780250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1865-01-6
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Clé InChI IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74628
Nom IUPAC Formiate de (4-nitrophényle)
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl formate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 66.0°C to 73.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 48.30 to 52.32% C, 8.05 to 8.72% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C7H5NO4
Quantité 25 g
Synonyme p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc
Poids de la formule 167.12
Forme physique Crystalline Powder or Crystals
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenyl formate