Learn More
Formiate de 4-nitrophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Convenient and selective reagent for the selective formylation of terminal amino groups in such basic amino acids as ornithine or lysine and formylation of α-amino groups in peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pratique et sélectif pour la formylation sélective des groupes amino terminaux dans des acides aminés de base tels que l’ornithine ou la lysine et la formylation de groupes α-amino dans des peptides.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau. Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Conservez à l’abri de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité. Stocker sous un gaz inerte. Conservez à l’abri de la lumière.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenyl formate |
| Point de fusion | 70°C to 74°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1950897 |
| Sensibilité | Light and moisture sensitive |
| Synonyme | p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. Soluble in dichloromethane. |
| Poids de la formule | 167.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |