Learn More
Isocyanate de 4-Nitrophényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483494 25 g 25g
11334689 1 g -
11473494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483494 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11194.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.20€
    134.65€ / 25g
    Économisez 28.55€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
4-Nitrophenyl isocyanate is used as pharmaceutical intermediates. 4-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 4-nitrophényle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. L’isocyanate de 4-nitrophényle a été utilisé dans la synthèse du 2-(5-méthyl-3,4-diphényl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophényl)hydrazinecarboxamide.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à 2-8°C. Incompatible avec l’eau, la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-28-7
Formule moléculaire C7H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.12
Numéro MDL MFCD00007306
Clé InChI GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
CID PubChem 66012
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl isocyanate
Point de fusion 56°C to 59°C
Point d’ébullition 137°C to 138°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 389516
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 97%