Learn More
4-isocyanate de nitrophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10277700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10277700 25 g Flacon en verre -
10592651 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10277700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296700250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-28-7
Formule moléculaire C7H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.12
Clé InChI GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
CID PubChem 66012
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl isocyanate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 62.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4NCO
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin