Learn More
Isothiocyanate de 4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357506 250 g 250g
11333156 10 g 10g
11343156 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11042.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2131-61-5 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
4-Nitrophenyl isothiocyanate is used as specializing in synthesizing of organic fine chemicals and pharmaceutical intermediates for use in development and production
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-L’isothiocyanate de nitrophényle est utilisé comme spécialiste dans la synthèse de produits chimiques organiques fins et d’intermédiaires pharmaceutiques destinés au développement et à la production
Solubilité
Il s’hydrolyse avec de l’eau. Soluble dans le toluène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2131-61-5
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.181
Numéro MDL MFCD00007307
Clé InChI NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl isothiocyanate, 4-nitrophenylisothiocyanate, p-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-nitro, isothiocyanic acid 4-nitrophenyl ester, 1-isothiocyanato-4-nitro-benzene, 4-nitrobenzenisothiocyanate, 4-nitrophenyl isothiocyanate 25gr, pubchem13428, 4nitrophenyl isothiocyanate
CID PubChem 75044
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl isothiocyanate
Point de fusion 105°C to 110°C
Point d’ébullition 137°C to 138°C (11 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 250 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 640027
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes with water. Soluble in toluene.
Poids de la formule 180.19
Pourcentage de pureté 97%