Learn More
4-octanoate de nitrophényle 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378565 5 g -
11368565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12022.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1956-10-1 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1956-10-1
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD00024665
Clé InChI GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl octanoate
Densité 1.082
Indice de réfraction 1.512
Quantité 5 g
Synonyme 4-nitrophenyl caprylate, 4-nitrophenyloctanoate, p-nitrophenyl caprylate, octanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl octanoate, caprylic acid 4-nitrophenyl ester, octanoic acid 4-nitrophenyl ester, para-nitrophenyl octanoate, acmc-1bqka
SMILES CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC (4-nitrophényl) octanoate
CID PubChem 97416
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 97%