Learn More
4-Nitrophényl palmitate, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393056
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11393056 1 g 1g
11303066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11393056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10896.03
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1492-30-4 | C22H35NO4 | 377.525 g/mol
The activities of free and immobilized PPL were determined by spectrophotometric assay using 4-nitrophenyl palmitate (pNPP) as substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les activités du PPL libre et immobilisé ont été déterminées par test spectrophotométrique à l’aide du 4-nitrophényl palmitate (pNPP) comme substrat.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans CHCl3.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Stocker à -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1492-30-4
Formule moléculaire C22H35NO4
Poids moléculaire (g/mol) 377.525
Numéro MDL MFCD00047732
Clé InChI LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl palmitate, hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl hexadecanoate, hexadecanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylpalmitate, paranitrophenyl palmitate, para-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl hexadecanoate, 4-nitrophenyl palmitate #
CID PubChem 73891
ChEBI CHEBI:85645
Nom IUPAC (4-nitrophényl) hexadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl palmitate
Point de fusion 65°C to 66°C
Quantité 1 g
Beilstein 1891754
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in CHCl3.
Poids de la formule 377.53
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.