Learn More
Sulfure de phényle 4-nitrophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433507 5 g 5g
11443507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17278.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 952-97-6 | C12H9NO2S | 231.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 952-97-6
Formule moléculaire C12H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 231.27
Numéro MDL MFCD00024700
Clé InChI RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl sulfide, 1-nitro-4-phenylsulfanyl benzene, p-nitrodiphenyl sulfide, p-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl thioether, 1-nitro-4-phenylthio benzene, phenyl p-nitrophenylsulfide, benzene, 1-nitro-4-phenylthio, sulfide, p-nitrophenyl phenyl
CID PubChem 13720
Nom IUPAC 1-nitro-4-(phenylsulfanyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl phenyl sulfide
Point de fusion 54°C to 57°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 231.27
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.