Learn More
Sulfure de phényle 4-nitrophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443507 25 g 25g
11433507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17278.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 952-97-6 | C12H9NO2S | 231.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 952-97-6
Formule moléculaire C12H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 231.27
Numéro MDL MFCD00024700
Clé InChI RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl sulfide, 1-nitro-4-phenylsulfanyl benzene, p-nitrodiphenyl sulfide, p-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl thioether, 1-nitro-4-phenylthio benzene, phenyl p-nitrophenylsulfide, benzene, 1-nitro-4-phenylthio, sulfide, p-nitrophenyl phenyl
CID PubChem 13720
Nom IUPAC 1-nitro-4-(phenylsulfanyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl phenyl sulfide
Point de fusion 54°C to 57°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 231.27
Pourcentage de pureté 98%