Learn More
Sel de phosphate disodique de 4-Nitrophényle hexahydraté, comprimés de 5 mg, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
1000 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450187 100 Pc. 100 pièces
15460187 1000 Pc. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61401.KN
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substrat pour la détermination des phosphatases alcalines et acides
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
4-L’hexahydrate de sel de disodium de phosphate de nitrophényle qui agit comme substrat chromogène pour la détermination des phosphatases acides et alcalines.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Les comprimés doivent être conservés à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4264-83-9
Formule moléculaire C6H4NNa2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 263.05
Numéro MDL MFCD00007319
Clé InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
CID PubChem 77949
Nom IUPAC disodium 4-nitrophenyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Note relative au nom 5mg tablets
Couleur Jaune
Quantité 100 Pc.
Beilstein 5324661
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 371.15 (263.05 Anhydrous)
Forme physique Comprimés