Learn More
Sel de phosphate disodique hydraté 4-nitrophénylphosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405063 25 g 25g
11495053 5 g -
11415063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12310.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.32€
    138.65€ / 25g
    Économisez 30.67€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263.05 g/mol
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le substrat pour détermination des phosphatases alcalines et acides 4-nitrophényl phosphate, sel disodique hexahydraté est un substrat chromogène utilisé pour la détermination des phosphatases acides et alcalines.
Solubilité
Miscible à l’eau. Non miscible avec de l’éthanol et de l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333338-18-4
Formule moléculaire C6H4NNa2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 263.05
Numéro MDL MFCD00007319
Clé InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
CID PubChem 77949
Nom IUPAC disodium ; (4-nitrophényl) phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 5324661
Informations sur la solubilité Miscible with water. Immiscible with ethanol and acetone.
Poids de la formule 371.15 (263.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%