Learn More
Phosphate de 4-nitrophényle, sel disodique, hexahydrate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655562 10 g Flacon en verre 10g
11985141 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10655562 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    99.65€ / 10g
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
4-nitrophénylphosphate, sel disodique, hexahydraté, +98 %, C6H4NNa2O6P.6H2O, numéro CAS 333338-18-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333338-18-4
Formule moléculaire C6H4NNa2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 263.05
Numéro MDL MFCD00007319
Clé InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
CID PubChem 77949
Nom IUPAC disodium ; (4-nitrophényl) phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.1% max. free 4-nitrophenol (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Quantité 10 g
Beilstein 06,237
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear
Poids de la formule 371.14
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux