Learn More
Sulfate de 4-nitrophényle, sel de potassium, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791915 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791915 5 g Flacon en verre 5g
10542821 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10791915 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227490050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6217-68-1 | C6H4KNO6S | 257.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6217-68-1
Formule moléculaire C6H4KNO6S
Poids moléculaire (g/mol) 257.26
Numéro MDL MFCD00007466
Clé InChI BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium 4-nitrophenyl sulfate, potassium 4-nitrophenyl sulphate, 4-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulfate, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt 1:1, p-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulphate, phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate ester , potassium salt
CID PubChem 80348
Nom IUPAC potassium 4-nitrophenyl sulfate
SMILES [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 246.0°C to 250.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.05% max. free p-nitrophenol (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4OSO3K
Quantité 5 g
Beilstein 06, II, 225
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water.
Poids de la formule 257.26
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline