Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 4-nitrophényl, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10622445 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10622445 1 g Flacon en verre 1g
10726455 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10622445 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 425790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 17763-80-3
Formule moléculaire C7H4F3NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 271.17
Numéro MDL MFCD00192354
Clé InChI NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
CID PubChem 549870
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de (4-nitrophényl)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 55.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 271.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement