Learn More
4-nitrophénylacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464677
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464677 1 g 1g
11474677 5 g 5g
11484677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21183.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5332-96-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
It is applied as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans lʼeau, soluble dans les solvants organiques habituels.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5332-96-7
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD00051518
Clé InChI GEWWCWZGHNIUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenylacetone, 1-4-nitrophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-2-propanone, 1-4-nitrophenyl acetone, p-nitrophenylazeton, p-nitrophenylacetone, pubchem18646, 4-nitrophenyl acetone, acmc-1az6k
CID PubChem 219367
Nom IUPAC 1-(4-nitrophényl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenylacetone
Point de fusion 61°C to 64°C
Quantité 1 g
Beilstein 1953054
Informations sur la solubilité Insoluble in water,soluble in usual organic solvents.
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%