Learn More
4-nitrophénylphosphorylcholine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407839 100 mg 100mg
15417839 500 mg 500mg
15497829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15407839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66465.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21064-69-7 | C11H17N2O6P | 304.24 g/mol
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline is a useful probe in the assay of Phospholipase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La O-(4-nitrophénylphosphoryl)choline est une sonde utile dans le dosage de la phospholipase C.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21064-69-7
Formule moléculaire C11H17N2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 304.24
Numéro MDL MFCD00077834
Clé InChI NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenylphosphorylcholine, o-4-nitrophenylphosphoryl choline, 4-nitrophenylphosphorylcholine, 4-nitrophenyl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, 4-nitrophenylphorylcholine, o-4-nitrophenyl-phosphoryl choline, 4-nitrophenyl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate, 2-hydroxy 4-nitrophenoxy phosphinyl oxy-n,n,n-trimethyl-ethanaminium inner salt
CID PubChem 4307994
Nom IUPAC Phosphate(4-nitrophényl)2-(triméthylazaniumyl) d’éthyle
SMILES C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenylphosphorylcholine
Point de fusion 233°C to 235°C
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Beilstein 1895422
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 304.24
Forme physique Solide