Learn More
4-Nitrophénylphosphorylcholine, TRC
Code produit 30474595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474595 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN504465250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenylphosphorylcholine
CAS 21064-69-7
Formule moléculaire C11 H17 N2 O6 P
Quantité 250 mg
Synonyme Ethanaminium, 2-[[hydroxy(4-nitrophenoxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline, hydroxide, p-nitrophenyl hydrogen phosphate, inner salt (8CI), 4-Nitrophenyl phosphocholine, p-Nitrophenyl phosphorylcholine
Formule InChI InChI=1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC phosphate de (4-nitrophényl) 2-(triméthylazaniumyl)éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 304.24
Poids de la formule 304.0824