Learn More
Acide 4-nitrophtalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314689 5 g 5g
11324689 25 g 25g
11494173 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10368.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-27-5
Formule moléculaire C8H5NO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.129
Numéro MDL MFCD00007252
Clé InChI SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
CID PubChem 69121
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophthalic acid
Point de fusion 160°C to 165°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1882262
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté 97%