Learn More
Acide 4-nitrophtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10617571 25 g Flacon en verre 25g
10647221 100 g Flacon en verre 100g
11975051 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416120250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-27-5
Formule moléculaire C8H5NO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
Clé InChI SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
CID PubChem 69121
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophthalic acid
Point de fusion 165.0°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 09,828
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline