Learn More
4-nitrophtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419912 5 g 5g
11429912 25 g 25g
11439912 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419912 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12040.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-40-7 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-40-7
Formule moléculaire C8H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.13
Numéro MDL MFCD00005884
Clé InChI ANYWGXDASKQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophthalimide, 5-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 4-nitro, 5-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-nitro, 5-nitrophthalimide, unii-26na19ui3u, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, ccris 4685, 5-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione
CID PubChem 6969
Nom IUPAC 5-nitroisoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophthalimide
Point de fusion 200°C to 204°C
Quantité 5 g
Beilstein 180224
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 98%