Learn More
4-nitrophthalonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486367
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486367 1 g 1g
15496367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33546.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31643-49-9 | C8H3N3O2 | 173.13 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31643-49-9
Formule moléculaire C8H3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 173.13
Numéro MDL MFCD00040301
Clé InChI NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophthalonitrile, 5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 1,2-dicyano-4-nitrobenzene, 3,4-dicyanonitrobenzene, phthalonitrile, 4-nitro, 4-nitro-phthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro, 5-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro-o-benzenedinitrile
CID PubChem 97443
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-dicarbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophthalonitrile
Point de fusion 136°C to 137°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 173.13
Pourcentage de pureté 97%