Learn More
4-Nitropyrene, TRC
Code produit 30412553
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30412553 250 mg
30421954 100 mg
30418599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30412553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN900850250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57835-92-4
Formule moléculaire C16 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 247.25
Synonyme Pyrene, 4-nitro-, 4-Nitropyrene
Nom IUPAC 4-nitropyrene
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitropyrene
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
Poids de la formule 247.0633