Learn More
4-Nitropyrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitropyrene |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H |
| Poids de la formule | 247.0633 |