Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitroquinoline N-oxide, 98+%
Code produit 11327765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327765 250mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11327765 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L02605.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroquinoline N-oxide
CAS 56-57-5
Formule moléculaire C9H6N2O3
Numéro MDL MFCD00006738
Quantité 250mg
Beilstein 165756
Synonyme 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
Clé InChI YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Nom IUPAC 4-nitroquinolin-1-ium-1-olate
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
CID PubChem 5955
ChEBI CHEBI:16907
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté ≥98%