Learn More
4-nitroquinoléine-N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitroquinoline-N-oxide |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 154°C to 156°C |
| Couleur | Vert à jaune ocre |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Nitroquinoline-N-oxide
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.