Learn More
N-oxyde de 4-nitroquinoléine, TRC
Code produit 30427080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427080 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN900715250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroquinoline-1-oxide
CAS 56-57-5
Formule moléculaire C9 H6 N2 O3
Quantité 250 mg
Synonyme 4-Nitroquinoline 1-Oxide, 4-Nitroquinoline N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
Nom IUPAC 4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
Poids de la formule 190.0378