Learn More
N-oxyde de 4-nitroquinoléine, TRC
Code produit 30424929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN9007155G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroquinoline-1-oxide
CAS 56-57-5
Formule moléculaire C9 H6 N2 O3
Quantité 5 g
Synonyme 4-Nitroquinoline 1-Oxide, 4-Nitroquinoline N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
Nom IUPAC 4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
Poids de la formule 190.0378