Learn More
4-Nitrostyrène, 98 %
Code produit 15493867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15493867 25 g 25g
15473867 1 g 1g
15483867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30118.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Peut être utilisé pour introduire des groupes aminés dans des polymères. La dégradation thermique des copolymères styrène-4-nitrostyrène (SNS) a été étudiée à l’aide d’analyses thermiques différentielles (DTA) et de thermogravimétrie (TGA) dans des conditions isothermes et dynamiques dans de l’azote dynamique. Le 4-nitrostyrène donne des (4-nitrophény1)-propiona1déhydes isomériques avec un rendement de 96 %.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière, de l’air, de la chaleur. Conserver à 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-13-0
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00041254
Clé InChI YFZHODLXYNDBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrostyrene, 1-nitro-4-vinylbenzene, p-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-nitro, ccris 1674, styrene, p-nitro, benzene, 1-ethenyl-4-nitro-9ci, nitrovinylbenzene, 4-nitro-styrene, p-nitrophenylethylene
CID PubChem 7481
Nom IUPAC 1-éthényl-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitrostyrene
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 1.163
Point d’ébullition 93°C to 96°C (3 mmHg)
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.6045
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%