Learn More
4-Nitrothalidomide, TRC
Code produit 30012893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012893 50 mg 50mg
30010026 5 mg 5mg
30007644 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN56552550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19171-18-7
Formule moléculaire C13H9N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 303.23
Synonyme 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitro-isoindole-1,3-dione, 4-Nitro-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione;
Nom IUPAC 2-(2,6-dioxopipéridine-3-yl)-4-nitroisoindole-1,3-dione
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrothalidomide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9N3O6/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)15-12(19)6-2-1-3-7(16(21)22)10(6)13(15)20/h1-3,8H,4-5H2,(H,14,17,18)
Poids de la formule 303.0491