Learn More
4-nitrothioanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489866 5 g 5g
11499866 25 g 25g
11409876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20339.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 701-57-5 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 701-57-5
Formule moléculaire C7H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 169.198
Numéro MDL MFCD00010868
Clé InChI NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrothioanisole, 1-methylthio-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfide, 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methylthio-4-nitro, methyl 4-nitrophenyl sulphide, 1-methylsulfanyl-4-nitro-benzene, pubchem10631, 4-methylthio nitrobenzene
CID PubChem 96109
Nom IUPAC 1-Méthylsulfanyl-4-nitrobenzène
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrothioanisole
Point de fusion 66°C to 72°C
Quantité 5 g
Beilstein 1817928
Poids de la formule 169.2
Pourcentage de pureté 98%