Learn More
4-nitrothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488657 1 g 1g
15498657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52140.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 26060-30-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26060-30-0
Formule moléculaire C7H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 182.197
Numéro MDL MFCD06150000
Clé InChI MDBQPBMIZPCKAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzothioamide, 4-nitro-thiobenzamide, 4-nitrobenzene-1-carbothioamide, 4-nitrothiobenzamide, benzenecarbothioamide,4-nitro, benzenecarbothioamide, 4-nitro, p-nitrothiobenzamide, 4-nitro-benzenecarbothioamide, 4-nitrobenzene-carbothioamide, amino 4-nitrophenyl methane-1-thione
CID PubChem 3000564
Nom IUPAC 4-nitrobenzènecarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrothiobenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 97%