Learn More
4-nitrothiophénol, technique. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465488 25 g 25g
15455488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59240.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1849-36-1 | C6H5NO2S | 155.171 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau et le chloroforme.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1849-36-1
Formule moléculaire C6H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 155.171
Numéro MDL MFCD00007343
Clé InChI AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrothiophenol, 4-nitrobenzenethiol, p-nitrothiophenol, benzenethiol, 4-nitro, p-nitrophenyl mercaptan, p-nitrobenzenethiol, benzenethiol, p-nitro, 4-nitrobenzene-1-thiol, 4-nitrothiophenolate, 4-nitro-benzenethiol
CID PubChem 15809
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrothiophenol
Point de fusion 72°C to 77°C
Quantité 25 g
Beilstein 606924
Informations sur la solubilité Partly soluble in water and chloroform.
Poids de la formule 155.17
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique