Learn More
4-Nitrothiophénol (contient un dimère), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrothiophenol |
| CAS | 1849-36-1 |
| Formule moléculaire | C6H5NO2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Nitrobenzenethiol, 4-Nitrophenyl Mercaptan, NSC 128182, p-Nitrobenzenethiol, p-Nitrophenyl Mercaptan, p-Nitrothiophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)S)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-nitrobenzènethiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.17 |
| Poids de la formule | 155.0041 |