Learn More
4-nitrotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10479050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10479050 5 g Flacon en verre 5g
10735401 100 g Flacon en verre 100g
10396480 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10479050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129050050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    21.65€ / 5g
    Économisez 1.75€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-99-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-99-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007366
Clé InChI ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
CID PubChem 7473
ChEBI CHEBI:35227
Nom IUPAC 1-methyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 51.0°C to 54.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 238.0°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NO2
Quantité 5 g
Beilstein 05, 323
Merck Index 15, 6737
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, benzene, chloroform and, acetone
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.