Learn More
4-nitrotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10735401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10735401 100 g Flacon en verre 100g
10479050 5 g Flacon en verre 5g
10396480 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10735401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129051000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 99-99-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 99-99-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007366
Clé InChI ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
CID PubChem 7473
ChEBI CHEBI:35227
Nom IUPAC 1-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Nitrotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 51.0°C to 54.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 238.0°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NO2
Quantité 100 g
Beilstein 05, 323
Merck Index 15, 6737
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, benzene, chloroform and, acetone
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.