Learn More
4-Nitrotoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrotoluene |
| CAS | 99-99-0 |
| Formule moléculaire | C7 H7 N O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzene','1-methyl-4-nitro-, Toluene','p-nitro- (8CI), 1-Methyl-4-nitrobenzene, 4-Methyl-1-nitrobenzene, 4-Methylnitrobenzene, 4-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluol, NSC 9579, PNT, p-Methylnitrobenzene, p-Nitrotoluene, para-Nitrotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-4-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.14 |
| Poids de la formule | 137.0477 |