Learn More
4-nitrovératrole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335169 250 g 250g
11315169 25 g 25g
11325169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18264.30
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 709-09-1 | C8H9NO4 | 183.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 709-09-1
Formule moléculaire C8H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.16
Numéro MDL MFCD00007238
Clé InChI YFWBUVZWCBFSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxynitrobenzene, 4-nitroveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-nitro, 4-nitrcveratrole, 4-nitro-1,2-dimethoxybenzene, benzene,2-dimethoxy-4-nitro, 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzol, 3,4-dimethoxylnitrobenzene, 3,4-dimethoxy-1-nitrobenzene
CID PubChem 69728
Nom IUPAC 1,2-diméthoxy-4-nitrobenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroveratrole
Point de fusion 95°C to 98°C
Point d’ébullition 221°C to 223°C (10 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 1878614
Poids de la formule 183.16
Pourcentage de pureté ≥98%