Learn More
4-Nonyl Phenol Monoethoxylate, TRC
Code produit 30476310
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30476310 5 mg
30470829 2.5 mg
30469230 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6504505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-35-8
Formule moléculaire C17 H28 O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.4
Synonyme 4-Nonylphenol Ethoxylate, Ethanol, 2-(p-nonylphenoxy)- (7CI,8CI), 2-(4-Nonylphenoxy)ethanol, 2-(4-Nonylphenoxy)ethyl alcohol, 2-(p-Nonylphenoxy)ethanol, 4-Nonylphenol monoethoxylate, Ethylene glycol mono-p-nonylphenyl ether, Ethylene glycol p-nonylphenyl ether
Nom IUPAC 2-(4-nonylphenoxy)ethanol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(OCCO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nonylphenol Monoethoxylate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
Poids de la formule 264.2089
Pourcentage de pureté >95%