Learn More
4-Nonyl Phénol, TRC
Code produit 30481664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30481664 100 mg
30467254 1 g
30479095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN650430100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-40-5
Formule moléculaire C15 H24 O
Poids moléculaire (g/mol) 220.35
Synonyme Phenol, 4-nonyl-, Phenol, p-nonyl- (6CI,8CI), 4-Nonylphenol, 4-n-Nonyl phenol, p-NP, p-Nonylphenol, p-n-Nonylphenol, 4-n-Nonylphenol, 4-Nonylphenol
Nom IUPAC 4-nonylphénol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nonylphenol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
Poids de la formule 220.1827
Pourcentage de pureté >95%