Learn More
4-nonylphénol, 99 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762022 1 kg Flacon en verre 1kg
10165363 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10762022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416240010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 84852-15-3 | C15H24O | 220.356 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84852-15-3
Numéro MDL MFCD00002396
Clé InChI SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
CID PubChem 67296
Nom IUPAC 2-nonylphénol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nonylphenol
Note relative au nom Mixture of isomers
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 293.0°C to 297.0°C
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H24O
Indice de réfraction 1.5105 to 1.5165
Quantité 1 kg
Merck Index 14, 6681
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted aq. naoh,soluble in benzene,chlorinated solvents,aniline,,alchols,ethylene glycol
Poids moléculaire (g/mol) 220.35
Poids de la formule 220.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nonylphenol, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.