Learn More
4-O-(Alpha-D-Galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Code produit 30179548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179548 2.5 mg 2.50mg
30179044 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179548 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG1547552.5MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13117-26-5
Formule moléculaire C12 H22 O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Synonyme D-Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl- (7CI), Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 4α-Galactobiose, Galabiose, α-D-Galp-(1-4)-D-Gal, 4-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Poids de la formule 342.1162