Learn More
4-O-benzyle-3,6-di-O-tert-butyldiméthylsilyl-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15465616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465616 250 mg 250mg
15455616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60280.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111830-58-1
Formule moléculaire C25H44O4Si2
Poids moléculaire (g/mol) 464.793
Numéro MDL MFCD22989001
Clé InChI CZGTZYNJABAJPH-ZLNRFVROSA-N
Synonyme 4-o-benzyl-3,6-di-o-tert-butyldimethylsilyl-d-glucal, 3-o,6-o-bis tert-butyldimethylsilyl-4-o-benzyl-1,2-dideoxy-1,2-didehydro-d-glucopyranose, 2r,3r,4r-3-benzyloxy-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-4-yl oxy tert-butyl dimethylsilane
CID PubChem 11113360
Nom IUPAC tert-butyl-[[(2R,3R,4R)-2-[[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxyméthyl]-3-phénylméthoxy-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl]oxy]-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(C=CO1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-O-Benzyl-3,6-di-O-tert-butyldimethylsilyl-D-glucal
Quantité 250 mg
Poids de la formule 464.79
Pourcentage de pureté 97%